Få mere at vide
Sulfuric Acid Solution 2M (4N), Pure, Bench Reagent, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Bag in box
HDPE plastic bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
Beskrivelse
H2O4S, CAS Number-7664-93-9, acide sulfurique, battery acid, vitriol brown oil, electrolyte acid, dipping acid, acidum sulfuricum, sulphuric acid, mattling acid, dihydrogen sulfate, oil of vitriol, 1L, 120 deg.C, CHEBI:26836, Colorless, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, sulfuric acid, 64589, 98.072
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfuric Acid Solution |
| pH | 1 |
| Farve | Colorless |
| Kogepunkt | 120°C |
| Emballage | HDPE plastic bottle |
| Mængde | 2.5 L |
| Fysisk form | Liquid |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sulfuric acid solution 2M (4N)
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sulfuric acid