Få mere at vide
Svovlsyreopløsning, 2,5M, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 L
5 L
10 L
4 x 1 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
- Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
- Buffers available as concentrates or ready-to-use
- Reagents for complexometry:
- Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
- Masking agents
- Indicators for volumetric and complexometric titrations
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfuric acid solution |
| Navn note | volumetric, 2.5 M H2SO4 (5N) |
| Mængde | 5 L |
| Lineær formel | H2SO4 |
| FN nummer | UN2796 |
| Formel vægt | 98.08 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sulfuric acid solution
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sulphuric acid