Få mere at vide
Sulfuric Acid Solution 1M (2N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Emballage:
Bag in box
HDPE plastic bottle
Plastbeholder
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
Beskrivelse
Sulfuric Acid Solution 1M (2N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 1 |
| Farve | Colorless |
| Kogepunkt | 100°C |
| Emballage | HDPE plastic bottle |
| Damptryk | 1mmHg at 20°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Fysisk form | Liquid |
| Formel vægt | 98.07g/mol |