Få mere at vide
Sulfuric Acid Solution 1M (2N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Emballage:
Bag in box
HDPE plastic bottle
Plastbeholder
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
Beskrivelse
Sulfuric Acid Solution 1M (2N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 1 |
| Farve | Colorless |
| Kogepunkt | 100°C |
| Emballage | HDPE plastic bottle |
| Damptryk | 1mmHg at 20°C |
| Mængde | 1 L |
| Fysisk form | Liquid |
| Formel vægt | 98.07g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sulfuric acid, solution 1M, (2N)
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sulfuric acid