Få mere at vide
Svovlsyreopløsning, Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,5 M H2SO4 (1,0 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7072180 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Emballage:
Plastflaske
Plastic Bottle
VOLPAC™ BEHOLDER
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15634980
Brand: Honeywell-Fluka 353541L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,5 M H2SO4 (1,0 N)
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sulfuric acid solution
Koncentration 0.5M
Emballage Plastflaske
Mængde 1 L
Lineær formel H2SO4
FN nummer UN3264
Beilstein 2037554
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Formel vægt 98.08g/mol
Grad Reagens Ph. Eur.
compliance-icons
Product Identifier
  • Sulfuric acid solution
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Hazard Statement
  • H290-Kan ætse metaller.
Precautionary Statement
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sulphuric acid