Få mere at vide
Svovlsyreopløsning, Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,5 M H2SO4 (1,0 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15634980 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Emballage:
Plastflaske
Plastic Bottle
VOLPAC™ BEHOLDER
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15634980 1 L Plastflaske 1 L
15644980 2.5 L Plastflaske 2.5 L
15674980 5 L Plastic Bottle 5 L
15684980 5 L VOLPAC™ BEHOLDER 5 L
15694980 6 x 1 L Plastflaske Pakke med 6
15624980 10 L VOLPAC™ BEHOLDER 10 L
15654980 4 x 2.5 L Plastic Bottle Pakke med 4
15614980 10 L Plastic Bottle 10 L
15664980 4 x 5 L Plastic Bottle Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15634980 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 353541L
Request Bulk or Custom Format
Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,5 M H2SO4 (1,0 N)
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric acid solution
Koncentration 0.5M
Emballage Plastflaske
Mængde 1 L
Lineær formel H2SO4
FN nummer UN3264
Beilstein 2037554
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Formel vægt 98.08g/mol
Grad Reagens Ph. Eur.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid