Få mere at vide
Svovlsyreopløsning 0,5M (1N), NIST Standardløsning, klar til brug, til volumetrisk analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Plastic container
Taske i æske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
Beskrivelse
Svovlsyreopløsning 0,5M (1N), NIST Standardløsning klar til brug, til volumetrisk analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 1.5 |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Emballage | HDPE plastikflaske |
| Damptryk | 1mmHg at 20°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Fysisk form | Væske |