Få mere at vide
Svovlsyreopløsning 0,5M (1N), NIST Standardløsning, klar til brug, til volumetrisk analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12688635 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Plastikbeholder
Taske i æske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12688635 25 L Plastikbeholder 25 L
10418030 2.5 L HDPE plastikflaske 2.5 L
10529000 10 L Taske i æske 10 L
10734761 1 L HDPE plastikflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12688635 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/8430/25
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Svovlsyreopløsning 0,5M (1N), NIST Standardløsning klar til brug, til volumetrisk analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP
Ready to use, for volumetric analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn Svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
pH 1.5
Farve Farveløs
Kogepunkt 100 °C
Emballage Plastikbeholder
Damptryk 1 mmHg ved 20 °C
Mængde 25 L
Fysisk form Væske