Få mere at vide
Svovlsyreopløsning 0,5M (1N), NIST Standardkoncentrat til volumetrisk analyse, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 Ampule
Emballage:
Ampul
Pakningsstørrelse:
1 ampul
Beskrivelse
1AMP, ampul
Til volumetrisk analyse
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 1 |
| Farve | Farveløs |
| CAS | 7664-93-9 |
| Kogepunkt | 120°C |
| Emballage | Ampul |
| Mængde | 1 Ampule |
| Molekylær formel | H2O4S |
| Fysisk form | Væske |
| MDL nummer | MFCD00064589 |
| Synonym | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sulfuric acid, 5M solutrate concentrate for volumetric analysis (dilute 10x = 0.5M, (1N) working concentration)
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sulfuric acid