Description
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
- Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
- Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
- Reagenser til kompleksometri:
- Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmidler
- Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sulfuric acid solution |
| Koncentration | 0.1M |
| Mængde | 1 L |
| Lineær formel | H2SO4 |
| FN nummer | UN3264 |
| Beilstein | 2037554 |
| Formel vægt | 98.08g/mol |
| Grad | Reagens Ph. Eur. |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sulfuric acid solution
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid