Få mere at vide
Svovlsyreopløsning 0,1M (0,2N), NIST Standardløsning klar til brug til volumetrisk analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10192000 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Plastikbeholder
Taske i æske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10192000 2.5 L HDPE plastikflaske 2.5 L
10723611 1 L HDPE plastikflaske 1 L
10274100 10 L Taske i æske 10 L
12646727 25 L Plastikbeholder 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10192000 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/8450/17
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28036
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Svovlsyreopløsning 0,1M (0,2N), NIST Standardløsning klar til brug til volumetrisk analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Farve Farveløs
Kogepunkt 100 °C
Emballage HDPE plastikflaske
Damptryk 1 mmHg ved 20 °C
Mængde 2.5 L
Fysisk form Væske