Få mere at vide
Svovlsyreopløsning, Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,05 M H2SO4 (0,1 N), Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkterBeskrivelse
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
- Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
- Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
- Reagenser til kompleksometri:
- Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmidler
- Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfuric acid solution |
| Navn note | Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.05 M H2SO4 (0.1N) |
| Kogepunkt | 100 °C |
| CAS min % | ≥99.0000%, ≥0.1000% |
| Koncentration | 0.05 M H2SO4 (0.1N) |
| CAS Max % | ≥99.0000%, <1.0000% |
| Tæthed | 1.010 g/cm3 |
| Emballage | Poly flaske |
| Mængde | 6 x 1 L |
| Lineær formel | HOOCCOOH |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sulfuric acid solution
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid