compliance-icons
Svovlsyreopløsning, Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,05 M H2SO4 (0,1 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15675000 Shop alle Honeywell Fluka produkter
5 L, 5 L
Mængde:
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
5 L
Pakke med 6
Artikelnummer. 15675000
Brand: Honeywell-Fluka 353585LVP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,05 M H2SO4 (0,1 N)
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric acid solution
Koncentration 0.05M
Mængde 5 L
Lineær formel H2SO4
FN nummer UN3264
Beilstein 2037554
Formel vægt 98.08g/mol
Grad Reagens Ph. Eur.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sulphuric acid
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Svovlsyreopløsning, Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,05 M H2SO4 (0,1 N), Honeywell Fluka™ >