Få mere at vide
Svovlsyreopløsning 0,05M (0,1N), NIST Standardløsning klar til brug til volumetrisk analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Emballage | HDPE plastikflaske |
| Damptryk | 1 mmHg ved 20 °C |
| Mængde | 2.5 L |
| Fysisk form | Væske |