Få mere at vide
Svovlsyreopløsning 0,05M (0,1N), NIST Standardkoncentrat til volumetrisk analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 Ampule
6 Ampules
Pakningsstørrelse:
1 ampul
6 ampuller
Beskrivelse
H2O4S, CAS nummer-7664-93-9, acide sulfurique, acidum sulfuricum, batterisyre, dihydrogensulfat, dyppesyre, elektrolytsyre, mattling syre, olie af vitriol, svovlsyre, vitriol brun olie, 6AMP, 100 grader.C, CHE66BI:268,38 QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, svovlsyre, 64589, 98.072
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 1.5 |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Emballage | Ampul |
| Damptryk | 1mmHg at 20°C |
| Mængde | 1 Ampule |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sulfuric acid 0.05M (0.1N) solution (0.5M (1N) Concentrate)
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sulfuric acid