Få mere at vide
Svovlsyreopløsning 0,05M (0,1N), NIST Standardkoncentrat til volumetrisk analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10325760 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 Ampule
6 Ampules
Pakningsstørrelse:
1 ampul
6 ampuller
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10325760 1 Ampule 1 ampul
10528620 6 Ampules 6 ampuller
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10325760 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/8460C/05
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
H2O4S, CAS nummer-7664-93-9, acide sulfurique, acidum sulfuricum, batterisyre, dihydrogensulfat, dyppesyre, elektrolytsyre, mattling syre, olie af vitriol, svovlsyre, vitriol brun olie, 6AMP, 100 grader.C, CHE66BI:268,38 QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, svovlsyre, 64589, 98.072
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
pH 1.5
Farve Farveløs
Kogepunkt 100 °C
Emballage Ampul
Damptryk 1mmHg at 20°C
Mængde 1 Ampule
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid 0.05M (0.1N) solution (0.5M (1N) Concentrate)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid