Få mere at vide
Svovlsyre, Puriss. pa, til bestemmelse af Hg, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. EUR, 95,0-97,0 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15673110
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
50 kg
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
5 L
50kg
Pakke med 4
Pakke med 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15673110 2.5 L Plastflaske 2.5 L
15663110 1 L Glasflaske 1 L
15653110 1 L Plastflaske 1 L
15683110 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15633120 5 L Plastflaske 5 L
15643120 6 x 1 L Plastflaske Pakke med 6
15603120 4 x 2.5 L Glasflaske Pakke med 4
15693110 4 x 2.5 L Plastflaske Pakke med 4
15613120 4 x 5 L Plastflaske Pakke med 4
15623120 50 kg Metal tromme 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15673110 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 307432.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    967.00 DKK
    147.69 DKK / 2.5 L
    Spare 819.31 DKK
    84% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Puriss. pa, til bestemmelse af Hg, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. EUR, 95,0-97,0 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric Acid
Navn note Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Tæthed 1.840g/mL at 25°C
Emballage Plastflaske
Rester efter tænding ≤5ppm
Damptryk 1mmHg (146°C)
Mængde 2.5 L
Lineær formel H2SO4
FN nummer 1830
Beilstein 2037554
Formel vægt 98.08g/mol
Procent renhed 95 to 97%
Grad ACS/puriss. pa
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.