Få mere at vide
Svovlsyre, Puriss. pa, til bestemmelse af Hg, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. EUR, 95,0-97,0 %, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
50 kg
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
5 L
50kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfuric acid |
| Navn note | Puriss. p.a., for determination of Hg, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 95.0-97.0% |
| Kogepunkt | 310°C |
| CAS min % | ≥50.0000%, ≥1.0000% |
| CAS Max % | ≤100.0000%, <5.0000% |
| Tæthed | 1.840 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Emballage | Metal tromme |
| Rester efter tænding | ≤5ppm |
| Damptryk | 1mmHg (146°C) |
| Mængde | 50 kg |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sulfuric acid
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.