Få mere at vide
Svovlsyre, Puriss. pa, ACS-reagens, 95,0-97,0 %, Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 16646163
Skift visning
:
185 L
Artikelnummer.
16646163 185 L
1 options
Artikelnummer. 16646163 Leverandør Honeywell Burdick & Jackson Leverandørnr. 30743185L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric acid
Farve Farveløs
CAS 7664-93-9
Smeltepunkt -14°C to -10°C
Kogepunkt 310°C (1,013 hPa)
CAS min % 0.03
CAS Max % 0.05
Tæthed 1.840 g/cm3 (20°C)
Mængde 185 L
Molekylær formel H2O4S
MDL nummer MFCD00064589
Beilstein 2037554
Synonym Sulfuric acid solution
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMIL OS(O)(=O)=O
IUPAC navn svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 98.07
Grad ACS