Få mere at vide
Svovlsyre, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, Ph. EUR, 95-97 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15690850 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
50 kg
6 x 1 L
Emballage:
Glass Bottle
Metal tromme
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
5 L
50kg
Pakke med 4
Pakke med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15690850 4 x 2.5 L Plastflaske Pakke med 4
15660850 1 L Plastflaske 1 L
15680850 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
15670850 2.5 L Plastflaske 2.5 L
15630860 5 L Plastflaske 5 L
15640860 6 x 1 L Plastflaske Pakke med 6
15600860 4 x 2.5 L Glass Bottle Pakke med 4
15610860 4 x 5 L Plastflaske Pakke med 4
15620860 50 kg Metal tromme 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15690850 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 072084X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra BP, Ph. EUR, 95-97 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9 , 7732-18-5
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric acid
Navn note Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., 95-97%
Kogepunkt 310°C
CAS min % ≥50.0000%, ≥1.0000%
CAS Max % ≤100.0000%, <5.0000%
Tæthed 1.840 g/cm3
Emballage Plastflaske
Mængde 4 x 2.5 L
Lineær formel H2SO4
FN nummer UN1830
Beilstein 2037554
Formel vægt 98.08
Grad puriss.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid