Få mere at vide
Svovlsyre, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, Ph. EUR, 95-97 %, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfuric acid |
| Navn note | Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., 95-97% |
| Kogepunkt | 310°C |
| CAS min % | ≥50.0000%, ≥1.0000% |
| CAS Max % | ≤100.0000%, <5.0000% |
| Tæthed | 1.840 g/cm3 |
| Emballage | Metal tromme |
| Rester efter tænding | ≤0.0005% |
| Damptryk | 1mmHg (146°C) |
| Mængde | 50 kg |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sulfuric acid
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid