Få mere at vide
Sulfuric Acid, Pure, Fuming, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10222282 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Plastbelagt glasflaske
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10222282 500 mL Plastbelagt glasflaske 500ml
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10222282 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/9440/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Farve Brun
CAS 8014-95-7
Smeltepunkt 2°C
Kogepunkt 138°C
Emballage Plastbelagt glasflaske
Damptryk 1mmHg 146
Mængde 500 mL
Molekylær formel H2O7S2
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00137792
Synonym oleum, fuming sulfuric acid, sulfuric acid, fuming, oleum iodisum, sulfuric acid fuming, oleum fuming sulfuric acid, sulfuric acid, mixt with sulfur trioxide, sulfur trioxide, mixt. with sulfuric acid, sulfuric acid mixture with sulfur trioxide
InChI nøgle HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
IUPAC navn svovlsyre; svovltrioxid
Molekylvægt (g/mol) 178.13
PubChem CID 24681
Formel vægt 178.14g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid, fuming, approx. 20% free SO3
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.