Få mere at vide
Sulfuric Acid, Pure, d=1.25, for Batteries And Accumulators, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
2.5 L
Emballage:
HDPE plastic bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 1 |
| Farve | Colorless |
| CAS | 7664-93-9 |
| Kogepunkt | 120°C |
| Emballage | HDPE plastic bottle |
| Mængde | 2.5 L |
| Molekylær formel | H2O4S |
| Fysisk form | Liquid |
| MDL nummer | MFCD00064589 |
| Synonym | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sulfuric acid, d=1.25 , For batteries and accumulators
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sulfuric acid