Få mere at vide
Svovlsyre, ren, 96,00% (+/- 0,50%) opløsning i vand
Artikelnummer. 10275271 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10275271 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10013400 1 L Glasflaske 1 L
10506043 1 L Plastflaske 1 L
10353063 2.5 L Plastflaske 2.5 L
10513894 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10275271 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 302070025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    780.00 DKK
    753.74 DKK / 2.5 L
    Spare 26.26 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric acid
Farve Farveløs
Navn note 96,00% (±0,50%) opløsning i vand
Smeltepunkt 10,0 °C
Kogepunkt 290,0 °C
Tæthed 1.8300g/mL
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.83
Mængde 2.5 L
Viskositet 21 mPa (25 °C)
Lineær formel H2SO4
Fysisk form Olieagtig væske
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Merck Index 15, 9104
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: blandet med alkohol (varmegenerering)
Formel vægt 98.08
Procent renhed 95,85 til 96,15 %
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulphuric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid