Få mere at vide
Svovlsyre, ren, 96,00% (+/- 0,50%) opløsning i vand
Artikelnummer. 10013400 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10013400 1 L Glasflaske 1 L
10506043 1 L Plastflaske 1 L
10275271 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10353063 2.5 L Plastflaske 2.5 L
10513894 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10013400 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 302070010
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric acid
Farve Farveløs
Navn note 96.00% (±0.50%) Solution in Water
Smeltepunkt 10.0°C
Kogepunkt 290.0°C
Tæthed 1.8300g/mL
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.83
Mængde 1 L
Viskositet 21 mPa.s (25°C)
Lineær formel H2SO4
Fysisk form Olieagtig væske
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Merck Index 15, 9104
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol (generation of heat)
Formel vægt 98.08
Procent renhed 95.85 to 96.15%
Grad Ren