Få mere at vide
Svovlsyre, ren, 50 % (vægt/volumen), til formaldehydbestemmelse, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| pH | 1 |
| CAS | 7664-93-9 |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 120 °C |
| Emballage | HDPE plastikflaske |
| Molekylær formel | H2O4S |
| MDL nummer | MFCD00064589 |
| Mængde | 2.5 L |
| Fysisk form | Væske |
| Synonym | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sulfuric acid, 50% w/v, For formaldehyde determination
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid