Artikelnummer. 11944091
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
250 mL
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
Pakningsstørrelse
11944091
500 mL
FEP flaske
500ml
11934091
250 mL
FEP flaske
250ml
11924091
1 L
FEP flaske
1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer.
11944091
Leverandør
Fisher Chemical
Leverandørnr.
A468500
2728.33 DKK valid until 2026-12-18 BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27967" for at få din tilbudspris.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Certifikat for partianalyse inkluderet med hver flaske. Ideel til analyse af ICP-MS og højopløsnings ICP- MS. Evalueret for 65 metaller ved lave ppt-koncentrationer. Fremstillet, renset og pakket i et klasse 1000 renrum. Pakket i specielt renset Teflon FEP til PFA-flasker for at bevare produktets integritet og for at eliminere metaludvaskning fra glasflasker. Tre års holdbarhed fra fremstillingstidspunktet tilgængelig på COA.
Chemical Identifiers
CAS
7664-93-9
Molekylær formel
H2O4S
Molekylvægt (g/mol)
98.07
MDL nummer
MFCD00064589
InChI nøgle
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID
1118
ChEBI
CHEBI:26836
IUPAC navn
svovlsyre
SMIL
OS(O)(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale
Sulfuric Acid
pH
0.3
Farve
Farveløs til Brun
Smeltepunkt
10 °C
Kogepunkt
290 °C
Tæthed
1.84g/cm³
Emballage
FEP flaske
Damptryk
<0,001 mmHg ved 20 °C
Analysecertifikat
Certifikat for lotanalyse følger med hver flaske.
Mængde
500 mL
Fysisk form
Væske
FN nummer
1830
Merck Index
15, 9104
Formel vægt
98.07
Grad
OPTIMA
Show More
Show Less
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our
Privacy Policy .
Spot an opportunity for improvement?