Få mere at vide
Svovlsyre Min 95 %, til elektronisk brug (MOS), Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12646777 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Plastbelagt glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12646777 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
10172350 2.5 L HDPE plastikflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 12646777 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/9222/PC17
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Svovlsyre min. 95 %, til elektronisk brug (MOS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
pH 1
Farve Farveløs
Smeltepunkt 10 °C
Kogepunkt 290 °C
Emballage Plastbelagt glasflaske
Damptryk 1mmHg 146
Mængde 2.5 L
Viskositet 21 mPa ved 25 °C
Fysisk form Væske
Formel vægt 98,07 g/mol