Få mere at vide
Sulfuric Acid Min 95% d=1.83, Technical, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
2.5 L
Emballage:
HDPE plastic bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 1 |
| Farve | Colorless |
| CAS | 7664-93-9 |
| Smeltepunkt | 10°C |
| Kogepunkt | 290°C |
| Emballage | HDPE plastic bottle |
| Damptryk | 1mmHg 146 |
| Mængde | 2.5 L |
| Molekylær formel | H2O4S |
| Viskositet | 21mPa at 25°C |
| Vis mere |