Få mere at vide
Svovlsyre Min 95% d=1,83, SLR, ekstra ren, lavt nitrogenindhold, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterDescription
H2O4S, CAS-nummer-7664-93-9, acidum sulfuricum, acide sulfurique, batterisyre, dihydrogensulfat, mattling syre, elektrolytsyre, vitriol brun olie, olie af vitriol, svovlsyre, dyppesyre, 2,5L, 290 gr.C, CHE8BI.06,8g, Farveløs, 396 mol, 26g QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, svovlsyre
Specifications
Specifications
| pH | 1 |
| Farve | Farveløs |
| Smeltepunkt | 10 °C |
| Kogepunkt | 290 °C |
| Emballage | HDPE plastikflaske |
| Damptryk | 1mmHg 146 |
| Mængde | 2.5 L |
| Viskositet | 21 mPa ved 25 °C |
| Fysisk form | Væske |
| Formel vægt | 98,07 g/mol |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sulfuric acid
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.