Få mere at vide
Svovlsyre Min 95% d=1,83, SLR, ekstra ren, lavt nitrogenindhold, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10764001 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10764001 500 mL 500ml
10764191 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10764001 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/9200/PB08
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
H2O4S, CAS-nummer-7664-93-9, acidum sulfuricum, acide sulfurique, batterisyre, dihydrogensulfat, mattling syre, elektrolytsyre, vitriol brun olie, olie af vitriol, svovlsyre, dyppesyre, 2,5L, 290 gr.C, CHE8BI.06,8g, Farveløs, 396 mol, 26g QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, svovlsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
pH 1
Farve Farveløs
Smeltepunkt 10°C
Kogepunkt 290 °C
Emballage HDPE plastikflaske
Damptryk 1mmHg 146
Mængde 500 mL
Viskositet 21mPa at 25°C
Fysisk form Væske
Formel vægt 98.07g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.