Tekniske data
| pH | 1 |
| Farve | Farveløs |
| Smeltepunkt | 10 °C |
| Kogepunkt | 290 °C |
| Emballage | HDPE plastikflaske |
| Damptryk | 1mmHg 146 |
| Mængde | 5 L |
| Viskositet | 21 mPa ved 25 °C |
| Fysisk form | Væske |
| Formel vægt | 98,07 g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sulfuric acid
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.