Få mere at vide
Svovlsyre Min 95% d=1,83, SLR, Ekstra Ren, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10667422 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Plastbeholder
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10667422 2.5 L HDPE plastikflaske 2.5 L
10754001 1 L HDPE plastikflaske 1 L
12636777 5 L HDPE plastikflaske 5 L
11492944 25 L Plastbeholder 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10667422 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/9160/PB17
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
pH 1
Farve Farveløs
Smeltepunkt 10 °C
Kogepunkt 290 °C
Emballage HDPE plastikflaske
Damptryk 1mmHg 146
Mængde 2.5 L
Viskositet 21 mPa ved 25 °C
Fysisk form Væske
Formel vægt 98,07 g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid