Få mere at vide
Svovlsyre Min 95% d=1,83, certificeret AR , til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10335960 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Plastbelagt glasflaske
Plastic container
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10335960
Brand: Fisher Chemical S/9240/25
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
H2O4S, CAS-nummer-7664-93-9, elektrolytsyre, acidum sulfuricum, batterisyre, dihydrogensulfat, svovlsyre, olie af vitriol, acide sulfurique, mattling syre, vitriol brun olie, dypning syre, 2,5L, 290 grader.C, CHE396,8mol, 26,8 mol, farveløs: 26g, 396 mol, 2,7g QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, svovlsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn sulfuric acid
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
pH 1
Farve Colorless
Smeltepunkt 10°C
Kogepunkt 290°C
Emballage Plastic container
Damptryk 1mmHg 146
Mængde 25 L
Viskositet 21mPa at 25°C
Fysisk form Liquid
Formel vægt 98.07g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.