Få mere at vide
Svovlsyre Min 90% d=1,83, SLR, Extra Pure, til mælketestning, (Gerber-test), Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
H2O4S, CAS-nummer-7664-93-9, elektrolytsyre, dyppesyre, dihydrogensulfat, acide sulfurique, acidum sulfuricum, batterisyre, svovlsyre, mattlingsyre, vitriololie, vitriolbrun olie, 2,5 L, 290 gr.C, CHE86g,mol, 296g/mol, 296g/mol, 296g/mol, 290 gr. QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, svovlsyre
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 1 |
| Farve | Farveløs |
| Smeltepunkt | 10 °C |
| Kogepunkt | 290 °C |
| Emballage | HDPE plastikflaske |
| Damptryk | 1mmHg 146 |
| Mængde | 1 L |
| Viskositet | 21 mPa ved 25 °C |
| Fysisk form | Væske |
| Synonym | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid |
| Vis mere |