Få mere at vide
Svovlsyre, Dampende, puriss. p.a., Solstice
Artikelnummer. 15643110
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15643110 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15643110 Leverandør Fluka Leverandørnr. 307361L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2110.00 DKK
    1867.10 DKK / 1 L
    Spare 242.90 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Puriss. pa, 20% SO3
  • Vi er jeres leverandør af laboratoriereagenser og kemikalier af høj kvalitet til analytiske og kemiske laboratorier: Opløsningsmidler – til ACS-specifik brug (HPLC), ACS til generel brug, opløsningsmidler til histologi og reagenskvalitet til kemisk syntese og andre industrielle anvendelser. Uorganiske Kemisk – syntese og uorganisk kemi, herunder essentielle syrer og baser, salte, metaller og grundstoffer samt reagenser til kemiske reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric Acid, Fuming
Navn note 20% SO3
CAS 8014-95-7
Tæthed 1,925 g/ml ved 25 °C, 1,90 g/ml ved 20 °C
Rester efter tænding ≤0.01%
Damptryk 2 mmHg (25 °C)
Mængde 1 L
Molekylær formel H2O7S2
Lineær formel H2SO4 · (SO3)x
MDL nummer MFCD00137792
FN nummer 1831-
Beilstein 2037554
Synonym oleum, fuming sulfuric acid, sulfuric acid, fuming, oleum iodisum, sulfuric acid fuming, oleum fuming sulfuric acid, sulfuric acid, mixt with sulfur trioxide, sulfur trioxide, mixt. with sulfuric acid, sulfuric acid mixture with sulfur trioxide
InChI nøgle HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
IUPAC navn svovlsyre; svovltrioxid
Molekylvægt (g/mol) 178.13
PubChem CID 24681
Formel vægt 98,08g/mol
Grad puriss. pa
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid, fuming
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Oleum