Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sulfuric acid |
| Farve | Brun til farveløs |
| Smeltepunkt | 2.0°C |
| Kogepunkt | 138.0°C |
| Tæthed | 1.9200g/mL |
| Emballage | Glasflaske |
| Rester efter tænding | 0.01% max. |
| Specifik vægtfylde | 1.92 |
| Mængde | 25 g |
| Lineær formel | H2SO4·SO3 |
| Show More |
Safety and Handling
- Sulfuric acid, fuming, approx. 20% free SO3
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.