Få mere at vide
Svovlsyre, ekstra ren, dampende, 20-30% fri SO3
Artikelnummer. 10157850 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10157850 500 g Glasflaske 500g
10617761 25 g Glasflaske 25g
10679453 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10157850 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 419975000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3260.00 DKK
    3014.97 DKK / 500g
    Spare 245.03 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 8014-95-7 | H2O7S2 | 178,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8014-95-7
Molekylær formel H2O7S2
Molekylvægt (g/mol) 178.13
MDL nummer MFCD00137792
InChI nøgle HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric Acid
Farve Brun til farveløs
Smeltepunkt 2,0 °C
Kogepunkt 138,0 °C
Tæthed 1.9200g/mL
Emballage Glasflaske
Rester efter tænding 0,01% maks.
Specifik vægtfylde 1.92
Lineær formel H2SO4·SO3
FN nummer 1831
Mængde 500 g
Fysisk form Væske
Merck Index 15, 9104
Synonym oleum, fuming sulfuric acid, sulfuric acid, fuming, oleum iodisum, sulfuric acid fuming, oleum fuming sulfuric acid, sulfuric acid, mixt with sulfur trioxide, sulfur trioxide, mixt. with sulfuric acid, sulfuric acid mixture with sulfur trioxide
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol
IUPAC navn svovlsyre; svovltrioxid
PubChem CID 24681
Formel vægt 178.14
Procent renhed 20 til 30% (gratis SO3)
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid, fuming, approx. 20% free SO3
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.