Få mere at vide
Sulfuric acid, Environmental Grade, 93-98%
Beskrivelse
Svovlsyre har et stærkt dehydrerende middel og anvendes i mange applikationer, som f.eks. den sure husholdningsafløbsrens, elektrolyt i bly-syre-batterier og i forskellige andre rengøringsmidler. Det er også nyttigt til mineralforarbejdning, gødningsfremstilling, petroleumsoprensning, spildevandsbehandling og kemisk syntese. Den katalytiske nedbrydning af svovlsyre, når den blandes med Cr/Fe-oxider, viser en nyttig anvendelse i svovljodkredsløbet til brintproduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Udseende | Colorless to pale yellow liquid |
| Kemisk navn eller materiale | Sulfuric acid |
| Farve | Farveløs til gul |
| Navn note | Environmental Grade |
| Tæthed | 1.84 |
| Lugt | Acrid |
| Analyseprocentområde | 93 - 98% |
| Mængde | 500 mL |
| Fysisk form | Flydende, enkelt underkogende kvartsdestillation |
| Opløselighedsinformation | Miscible in water. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sulfuric acid, Environmental Grade, 93-98%
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i