Få mere at vide
Svovlsyre, DILUT-IT Koncentrat, 2,5 M, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10720882 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
For dilution to 1 L
Emballage:
HDPE forseglet flaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10720882 For dilution to 1 L HDPE forseglet flaske Hver
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10720882 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 4701
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Forbered friske, pålidelige standardløsninger hurtigt og præcist. Svovlsyre, DILUT-IT Koncentrat, 2,5 M, J.T. Baker™ er et forblandet volumetrisk koncentrat til fortynding til 1L, der er ideelt til titrimetri og andre former for vådkemisk analyse.
DILUT-IT Løsninger er afhængige af hurtige, nøjagtige resultater inden for biovidenskab og farmaceutiske kvalitetskontrolapplikationer. Du skal blot fortynde det volumetriske koncentrat til 1 liter (følg nøje instruktionerne, der følger med pakken), og den resulterende opløsning vil have en nøjagtig normalitet inden for± 0,1 %.
  • Forbedret produktivitet: Eliminer dyre, tidskrævende trin, såsom udvælgelse og analyse af startreagenser og vejning og standardisering af den endelige opløsning
  • Pladsbesparelse: Produkter kræver kun en tiendedel af den plads, der kræves til færdige løsninger
  • Reducerede forsendelsesomkostninger: Brug mindre på forsendelse på grund af den reducerede vægt og pakkestørrelse af et koncentrat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric acid
Farve Farveløs
CAS 7664-93-9
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Koncentration 2.5mol/L
Tæthed 1.3g/cm3 at 20°C
Lugt Lugtfri
Emballage HDPE forseglet flaske
Normalitet 5N
Mængde For dilution to 1 L
Molekylær formel H2O4S
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00064589
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Opløselighedsinformation Fully miscible in water
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMIL OS(O)(=O)=O
IUPAC navn svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vægt 98.08g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.