Få mere at vide
Svovlsyre, DILUT-IT Koncentrat, 0,05 M, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10075990 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
For dilution to 1 L
Emballage:
LDPE ampul
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10075990 For dilution to 1 L LDPE ampul Hver
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10075990 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 4699
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Forbered friske, pålidelige standardløsninger hurtigt og præcist. Svovlsyre, DILUT-IT Koncentrat, 0,05 M, J.T. Baker™ er et forblandet volumetrisk koncentrat til fortynding til 1L, der er ideelt til titrimetri og andre former for vådkemisk analyse.
DILUT-IT Løsninger er afhængige af hurtige, nøjagtige resultater inden for biovidenskab og farmaceutiske kvalitetskontrolapplikationer. Du skal blot fortynde det volumetriske koncentrat til 1 liter (følg nøje instruktionerne, der følger med pakken), og den resulterende opløsning vil have en nøjagtig normalitet inden for± 0,1 %.
  • Forbedret produktivitet: Eliminer dyre, tidskrævende trin, såsom udvælgelse og analyse af startreagenser og vejning og standardisering af den endelige opløsning
  • Pladsbesparelse: Produkter kræver kun en tiendedel af den plads, der kræves til færdige løsninger
  • Reducerede forsendelsesomkostninger: Brug mindre på forsendelse på grund af den reducerede vægt og pakkestørrelse af et koncentrat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric acid
Farve Farveløs
CAS 7664-93-9
Kogepunkt 100 °C
Koncentration 0.05mol/L
Tæthed 1.1g/cm3 at 20°C
Emballage LDPE ampul
Damptryk 1.100 hPa (50°C)
Normalitet 0.1N
Mængde For dilution to 1 L
Molekylær formel H2O4S
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00064589
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMIL OS(O)(=O)=O
IUPAC navn svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vægt 98.08g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.