Få mere at vide
Svovlsyre, DILUT-IT Koncentrat, 0,01M, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10484131 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
For dilution to 1 L
Emballage:
LDPE ampul
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10484131 For dilution to 1 L LDPE ampul Hver
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10484131 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 4704
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Forbered friske, pålidelige standardløsninger hurtigt og præcist. Svovlsyre, DILUT-IT Koncentrat, 0,01M, J.T. Baker™ er et forblandet volumetrisk koncentrat til fortynding til 1L, der er ideelt til titrimetri og andre former for vådkemisk analyse.
DILUT-IT Løsninger er afhængige af hurtige, nøjagtige resultater inden for biovidenskab og farmaceutiske kvalitetskontrolapplikationer. Du skal blot fortynde det volumetriske koncentrat til 1 liter (følg nøje instruktionerne, der følger med pakken), og den resulterende opløsning vil have en nøjagtig normalitet inden for± 0,1 %.
  • Forbedret produktivitet: Eliminer dyre, tidskrævende trin, såsom udvælgelse og analyse af startreagenser og vejning og standardisering af den endelige opløsning
  • Pladsbesparelse: Produkter kræver kun en tiendedel af den plads, der kræves til færdige løsninger
  • Reducerede forsendelsesomkostninger: Brug mindre på forsendelse på grund af den reducerede vægt og pakkestørrelse af et koncentrat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric acid
Farve Farveløs
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Koncentration 0.01mol/L
Tæthed 1g/cm3 at 20°C
Lugt Lugtfri
Emballage LDPE ampul
CAS 7664-93-9
Normalitet 0.02N
Mængde For dilution to 1 L
Molekylær formel H2SO4
Fysisk form Væske
Synonym Oil of vitriol
Opløselighedsinformation Fully miscible in water
Formel vægt 98.08g/mol