Få mere at vide
Sulfuric Acid-d2 (96% w/w in D2O), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dideuterio sulfate |
| CAS | 13813-19-9 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | D2O |
| Molekylær formel | 2H2 O4 S |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1 S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)/i/hD2 |
| SMIL | [2 H]OS(=O)(=O)O[2 H] |
| IUPAC navn | dideuterio sulfate |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.091 |
| Formel vægt | 99.98 g/mol |
| Vis mere |