Få mere at vide
Svovlsyre, koncentreret, 0,05 M (0,1 N), Scharlab
Artikelnummer. 11352555
Skift visning
Mængde:
80 mL
Emballage:
HDPE Ampuole
Pakningsstørrelse:
1 ampul
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11352555 80 mL HDPE Ampuole 1 ampul
1 options
Artikelnummer. 11352555 Leverandør Scharlab Leverandørnr. AC207200PA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.05 DKK
    157.90 DKK / 1 ampuller
    Spare 95.15 DKK
    37% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fjern forberedelsesarbejdet. Svovlsyre, koncentreret, 0,05 M (0,1 N), Scharlab er en koncentreret volumetrisk opløsning med en meget nøjagtig og pålidelig koncentration, der kan bruges til at forberede 1L opløsning til titrering.
  • Pakket i kemisk resistente og meget holdbare plastikampuller
  • Ampuller indeholder den præcise mængde koncentrat til fremstilling af 1L klar-til-brug standard
  • Opnå forskellige koncentrationer ved at fortynde koncentratet til et andet volumen end 1L
  • Koncentreret løsning sparer forsendelsesomkostninger og lagerplads
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric acid
Farve Farveløs
CAS 7664-93-9
Sammensætning 4,904g H2SO4
Kogepunkt 135 °C
Koncentration 0,5 mol/L i koncentrat (0,05 mol/L forberedt)
Tæthed 1,06 g/cm3
Emballage HDPE Ampuole
Renhedsgrad noter Anvendelser: analytisk kemi, laboratoriereagens, titrant i volumetrisk analyse
Normalitet 0,1N (forberedt)
Mængde 80 mL
Molekylær formel H2O4S
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00064589
FN nummer 2796
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Opløselighedsinformation Blandet i vand
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMIL OS(O)(=O)=O
IUPAC navn svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vægt 98,08g/mol