Få mere at vide
Svovlsyrekoncentrat, Til 1L standardopløsning, 0,05 M H2SO4 (0,1N), Honeywell Fluka™
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfuric acid concentrate |
| Navn note | For 1L standard solution, 0.05 M H2SO4 (0.1N) |
| CAS min % | ≥90.0000%, ≥5.0000% |
| CAS Max % | ≤100.0000%, <10.0000% |
| Tæthed | 1.05 g/cm3 |
| Emballage | Ampul |
| Mængde | 6 x 1 Ea. |
| Lineær formel | H2SO4 |
| Fysisk form | Koncentrere |
| FN nummer | UN2796 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sulfuric acid concentrate
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid