Få mere at vide
Svovlsyrekoncentrat, Til 1L standardopløsning, 0,05 M H2SO4 (0,1N), Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 stk.
6 x 1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfuric Acid Concentrate |
| Emballage | Ampul |
| Mængde | 1 stk. |
| Lineær formel | H2SO4 |
| FN nummer | 2796 |
| Beilstein | 2037554 |
| Formel vægt | 98.08g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sulfuric acid concentrate
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sulphuric acid