Få mere at vide
Sulfuric acid concentrate, For 1L standard solution, 0.005 M H2SO4 (0.01N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15685290 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15685290 1 Pc. Hver
15695290 6 x 1 Ea. Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15685290 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 383081EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
for 1L standardopløsning, 0,005 M H2SO4 (0,01N)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric acid concentrate
Emballage Ampul
Mængde 1 Pc.
Lineær formel H2SO4
FN nummer UN3264
Beilstein 2037554
Formel vægt 98.08g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid concentrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid