Få mere at vide
Svovlsyrekoncentrat, For 1 L standardopløsning, 0,5 M H2SO4 (1,0 N), Solstice
Artikelnummer. 15685280 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 hv.
1 stk.
6 x 1 Ea.
Emballage:
Ampul
Plastikflaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15685280 6 x 1 Ea. Ampul Pakke med 6
15675280 1 stk. Ampul Hver
15623660 1 hv. Plastikflaske Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15685280 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 382946X1EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
for 1 L standardløsning, 0,5 M H2SO4 (1,0 N)
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9 , 7732-18-5
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric acid concentrate
Navn note For 1 L standardløsning, 0,5 M H2SO4 (1,0 N)
Kogepunkt >100 °C
CAS min % ≥50.0000%, ≥25.0000%
CAS Max % <75.0000%, <50.0000%
Tæthed 1.180 g/cm3
Emballage Ampul
Mængde 6 x 1 Ea.
Lineær formel H2SO4
Fysisk form Koncentrere
FN nummer UN2796
Beilstein 2037554
Formel vægt 98.08
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulphuric acid concentrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid