Få mere at vide
Svovlsyre, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15528604 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
0.5 L
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15528604 0.5 L 500ml
15538604 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15528604 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 9390.0500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Analyseret for op til 64 metaller i det lave dele-per-milliard (ppb) område, hvilket sikrer lav baggrundsinterferens til udførelse af kritisk spormetalanalyse.
BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus syrer giver mulighed for test af flere spormetaller med strammere specifikationer.
  • Kvalitetssikret for op til 64 spormetaller testet til lave dele-per-milliard (ppb) niveauer
  • Parti til parti-konsistens sikrer pålidelige resultater mellem testene
  • Pladsbesparende HDPE-emballage med lavt metalindhold
  • Forbedret sikkerhed med manipulationssikre hætter
  • Miljøvenlige genanvendelige HDPE-flasker
  • Strenge protokoller i en ISO facilitet sikre kvalitet i produktionen
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric acid
pH 2.4 (1.0M aq. soln.)
Farve Farveløs
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 295°C to 315°C
Tæthed 1.84g/cm3 at 20°C
Lugt Lugtfri
Emballage HDPE
Renhedsgrad noter For use in Trace Metal Analysis
Mængde 0.5 L
Viskositet 23 mPas at 20°C
Fysisk form Væske
Opløselighedsinformation Fully miscible in water
Formel vægt 98.08g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.