Få mere at vide
Svovlsyre, til analyse, ca. 96% opløsning i vand, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
500ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfuric acid |
| Smeltepunkt | 10.0°C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.8300g/mL |
| Kogepunkt | 290.0°C |
| Antændelsesrest | 0.0005% max. |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | H2SO4 |
| Mængde | 500 mL |
| Fieser | 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.